Przejdź do
DMPS5C
Dimethylpolysiloxane
viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.)
Synonim(y):
Polydimethylsiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
liquid
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
~17,250
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DMPS2CDMPSV361879
description
viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.)
description
set of analytical standards, molecular weight series
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
mol wt
~17,250
mol wt
~9,430
mol wt
~770
mol wt
Mw 100,000, Mw 40,000, Mw 270,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxane
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
609.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
321 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)