This product can be resuspended in pH 8 Tris buffer, as mentioned on the Enzymatic Assay of Elastase webpage. For more details, please refer to the following link: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-elastase#preparation
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 873,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,00 zł
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type IV
assay
50—90% (biuret)
form
lyophilized powder
specific activity
≥4.0 units/mg protein (biuret)
composition
Protein, 50-90%
optimum pH
8—8.5
foreign activity
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
storage temp.
−20°C
General description
Hydrolysis of proteins, including elastin. Preferential cleavage: Ala-|-Xaa
Application
- to treat vero cells to study its effects on syncytium formation
- as a positive control in protease assays
- as a component in RPMI 1640 to isolate human aortic smooth muscle cells (HASMCs) from the aortic tissue
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type IV, Protein 50-90 %, lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein (biuret) | description Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein | description lyophilized powder, suitable for cell culture | description Type I, ≥4.0 units/mg protein |
| biological source Porcine pancreas | biological source - | biological source Porcine | biological source Porcine pancreas |
| specific activity ≥4.0 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity ≥4 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein |
| assay 50—90% (biuret) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity trypsin ≤50 BAEE units/mg protein | foreign activity - | foreign activity Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein | foreign activity trypsin ≤50 BAEE units/mg protein |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How does this product (elastase type IV) needs to be dissolved?