form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Substrate for the estimation of elastase.
Elastin−Congo red is a substrate-dye conjugate and is used in agar medium to probe elastase activity. The presence of elastase functionality leads to cleavage of the dye from the elastin substrate.
Application
Elastin−Congo red has been used as a substrate for neutrophil elastase, salivary elastase and P. aeruginosa.
Other Notes
Elastin impregnated with Congo red dye.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?