Przejdź do
E0504
Ecarin from Echis carinatus venom
prothrombin activator
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
Echis carinatus venom
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Echis carinatus venom
Quality Segment
packaging
vial of 45-55 units
storage temp.
−20°C
Application
Ecarin activity is the principal behind the Ecarin Clotting Time (ECT) assay, which is used to assess antithrombotic effect and thrombin inhibition.
Ecarin from Echis carinatus venom is the primary reagent in the ecarin clotting time (ECT) test, which is used to monitor anticoagulation and thrombin inhibition. It has been used in studies to test the effectiveness of medications for the treatment of venous and arterial thromboembolism.
Biochem/physiol Actions
Prothrombin activator
Other Notes
One unit will activate prothrombin to produce one unit of amidolytic activity at pH 8.4 at 37 °C. One amidolytic unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-p-tosyl-Gly-Pro-Arg-p-nitroanilide per min at pH 8.4 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V8250V5750
description
prothrombin activator
description
-
description
-
biological source
Echis carinatus venom
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
packaging
vial of 45-55 units
packaging
-
packaging
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)