Przejdź do
E0639
Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg
Synonim(y):
Elizabethkingia miricola, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2, Endoglycosidase F2 from Chryseobacterium meningosepticum, Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia meningoseptica, Endoglycosidase F2 from Flavobacterium meningosepticum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
20 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
solution
specific activity
20 U/mg
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Packaging
Supplied with 5× Reaction Buffer, 250 mM sodium acetate, pH 4.5
Physical form
Aseptically filled solution in 10 mM sodium acetate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
Other Notes
One unit will release N-linked oligosaccharides from 1 μmole of denatured porcine fibrinogen in 1 minute at 37 °C, pH 4.5.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2264E9762324726
description
recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg
description
recombinant, expressed in E. coli, 30 U/mg
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution
description
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and biantennary complex oligosaccharides. It is not active above pH 6.0.
specific activity
20 U/mg
specific activity
30 U/mg
specific activity
≥16 U/mg
specific activity
≥20 units/mg protein, ≥5 units/mL
form
solution
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
32 kDa
mol wt
32 kDa
mol wt
32 kDa
mol wt
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)