Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3220,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
solution
specific activity
30 U/mg
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, 30 U/mg | description recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg | description recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution | description Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and biantennary complex oligosaccharides. It is not active above pH 6.0. |
| specific activity 30 U/mg | specific activity 20 U/mg | specific activity ≥16 U/mg | specific activity ≥20 units/mg protein, ≥5 units/mL |
| form solution | form solution | form buffered aqueous solution | form liquid |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 32 kDa | mol wt 32 kDa | mol wt 32 kDa | mol wt - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?