Przejdź do
E1149
Estriol
meets USP testing specifications
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-022-2
Beilstein/REAXYS Number:
2508172
MDL number:
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1253E1680000PHR2800
Estriol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E1680000
Estriol
Estriol certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR2800
Estriol
description
meets USP testing specifications
description
≥97%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1254508, traceable to Ph. Eur. E1680000
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
280-282 °C (lit.)
mp
280-282 °C (lit.)
mp
280-282 °C (lit.)
mp
280-282 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)