Przejdź do
E1260
L-Ethionine
≥99% (TLC)
Synonim(y):
L-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
235-966-4
MDL number:
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Ethionine, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
GGLZPLKKBSSKCX-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
An analog of methionine that interferes with the normal methylation of DNA and other methylation pathways, and induces pancreatic toxicity and liver cancer. However, in animal studies, it has also been shown to act synergistically with methionine-depletion to block the growth and metastasis of methionine-dependent tumors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82585PHR12411411504
L-Methionine phyproof® Reference Substance
PHL82585
L-Methionine
L-Methionine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-Methionine
description
≥99% (TLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
crystals
form
-
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)