Przejdź do
E1406
Embelin
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2,5-Dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Embelic acid, Emberine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-979-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes
SMILES string
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
InChI key
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... XIAP(331)
General description
Embelin, a natural benzoquinone-derivative, was initially extracted from Embelia ribes plant. It is structurally similar to ubiquinone.
Application
Embelin has been used:
  • to study its effects on the receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL)-induced nuclear factor of activated T cells (NFATc1) luciferase activity
  • to study its role in the mechanisms mediating Parkinson′s disease (PD)
  • in treating whole mouse embryos to determine its effects on the X-linked inhibitory apoptosis protein (XIAP) activity
Biochem/physiol Actions
Embelin elicits anti-oxidant, mitochondrial uncoupling, and anti-fertility properties. It also has anti-diabetic, anti-convulsant, anxiolytic, and anti-microbial activities. Embelin acts as a potent neuroprotective agent and is also beneficial as an adjunct therapy for cerebral stroke.
Embelin is an inhibitor of XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein); in vivo antitumor and anti-inflammatory activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89654178493SMB01054
Embelin phyproof® Reference Substance
PHL89654
Embelin
description
≥98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
The Apoptosis Activator III, Embelin, also referenced under CAS 550-24-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
methanol: 5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: slightly soluble
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embelin
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)