Przejdź do
E1500
Elastin-orcein
elastase substrate
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Substrate for the estimation of elastase.
Preparation Note
Prepared from E1625.
Other Notes
Elastin impregnated with orcein.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)