Przejdź do
E1521
Ethylenediamine
>99%, liquid, BioXtra
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
524,45 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030201
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-468-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605263
Assay:
>99%
Bp:
118 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 20 °C)
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethylenediamine, BioXtra
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
>99%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at 
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Ethylenediamine (en) is a linear aliphatic diamine that can be synthesized by reacting ethanolamine and ammonia in the presence of zeolite catalyst. Its effect as an allergen has been investigated. It participates in the synthesis of metal chalcogenides and thiogallates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391085E26266
description
BioXtra
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
>99%
assay
≥99.5%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble at 
solubility
water: very soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
H2O: soluble at 
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
autoignition temp.
716 °F
autoignition temp.
716 °F
bp
118 °C (lit.)
bp
118 °C (lit.)
bp
118 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-15-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)