Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
255 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
room temp
Quality Segment
General description
For sample preparation use in some GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?