Przejdź do
E1877
Estriol 16α-(β-D-glucuronide)
≥97%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 16-glucuronide, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 16-glucuronide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.51
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67674
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97%
Form:
powder
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O9/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(25)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(21(24)29)32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31)/t13-,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23-,24+/m1/s1
InChI key
FQYGGFDZJFIDPU-JRSYHJKYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2127E1127
description
≥97%
description
-
description
-
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)