Przejdź do
E1896
Etazolate hydrochloride
solid
Synonim(y):
1-Ethyl-4-[(1-methylethylidene)hydrazino]1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, SQ 20009
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.79
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt E1896, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
mp
193-194  °C
solubility
H2O: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCOC(=O)c1cnc2n(CC)ncc2c1N\N=C(\C)C
InChI
1S/C14H19N5O2.ClH/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18);1H
InChI key
GQJUGJHJUZSJLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)