Przejdź do
E1904
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Synonim(y):
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
solid
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99% (HPLC)
form
solid
color
brown
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI key
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Stable analog of dephostatin. Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B and SHPTP-1. Does not inhibit CD45-associated phosphatases.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Store under nitrogen
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9440R2033D0444
description
>99% (HPLC), solid
description
>98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
assay
>99% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
film
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥8 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
color
brown
color
red-brown
color
white to tan
color
colorless to white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)