Przejdź do
E2011
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
EPA, Timnodonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Assay:
≥99%
Form:
liquid
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
Eicosapentaenoic acid is a polyunsaturated fatty acid (PUFAs) and is synthesized from linolenic acid. It is distributed in phospholipid bilayers of the cell membrane, synaptic membranes of the brain and retina. It is obtained majorly from fish oil, seaweed, phytoplankton, and camelina. Being an Omega-3 fatty acid, it shows cis-trans conformations.
Application
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid has been used:
  • to test pharmacologic effect on steatosis in hepatocytes
  • as an analytical standard in Raman spectra measurements to characterize human breast cancer samples
  • in lipid peroxidation assay in mouse embryonic fibroblasts and in pre-treatment of cells for cell viability studies
Biochem/physiol Actions
5-Lipoxygenase inhibitor; reduces thromboxane A2 production.
Eicosapentaenoic acid (EPA) is essential for healthy living and alleviates obesity. It decreases the triglyceride levels by modulating very-low-density lipoprotein(VLDL) levels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44864E6627
description
≥99%
description
analytical standard
description
≥99% (capillary GC)
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
form
-
form
film or powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
biological source
fish oil
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    ok
    good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
    Helpful?