Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
Nazwa produktu
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid sodium salt, ≥99% (capillary GC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
film or powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);;/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;;
InChI key
TVEGTERCKGGVCJ-LIJGWLRISA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689)
rat ... ALOX5(25290)
General description
Application
- to study its effect on the pathology of lupus in drug-induced and spontaneous mouse models
- to pretreat mouse alveolar macrophages to study the effect/relationship between amiodarone and eicosapentaenoic acid (EPA) concerning the cytokine release
- to examine if pharmacological correction with EPA supplementation might restore autophagic flux and reduce renal lipotoxicity in mice
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (capillary GC) | description ≥99% | description analytical standard | description certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL |
| biological source synthetic (organic) | biological source fish oil | biological source fish oil | biological source - |
| assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99% | assay ≥98.5% (GC) | assay - |
| form film or powder | form liquid | form - | form liquid |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?