Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Produkt E2385 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
sustainability
Sustainability features
concentration
10 % (v/v) in H2O
format
single component solution
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is a 10% (v/v) solution of ethanol in water. Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. The impact of ethanol/water fumigation on the performance of diesel engines has been studied.
Features and Benefits
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryEthanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Packaging
Flame-sealed flint ampule
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?