Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Nazwa produktu
5′-(N-Ethylcarboxamido)adenosine, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), H2O: insoluble, ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12+/m0/s1
InChI key
JADDQZYHOWSFJD-FLNNQWSLSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Adora3(25370)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description powder | description - |
| form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), H2O: insoluble | solubility DMSO: 50 mM |
| color white | color white |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5′-(N-Ethylcarboxamido)adenosine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?