Merck
E2406
Endoglycosidase H from Streptomyces griseus
lyophilized powder
Synonim(y):
β-N-Acetylglucosaminidase H
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numer WE:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
mol wt
29 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized from a solution containing 10 mM Tris HCl, pH 7.2. This product does not contain a protein stabilizer and must be reconstituted with a solution containing BSA or another stabilizer.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-acetyl-(14C)Asn(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.0 at 37 °C.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)