Yes, casein or nonfat dry milk may be used as a blocking solution. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/370/767/e2886dat-ms.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
808,00 zł
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:2,000, dot blot: 1:4,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous solution | description essentially salt-free, lyophilized powder | description - | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| technique(s) dot blot: 1:4,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, direct ELISA: 1:2,000 | technique(s) radioimmunoassay: suitable, indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, dot blot: suitable | technique(s) - | technique(s) direct ELISA: 1:2,000 |
| form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form - | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate peroxidase conjugate |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Biotinylated protein을 detection하기 위하여 ExtrAvidin-peroxidase를 ELISA에 사용하고자하는데, well blocking solution으로 casein이나 Nonfat Dry Milk 등을 사용해도 괜찮을까요?