Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98%
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C(=C/C(=N\O)C(N)=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-3-6(5(2)11(14)15)4-7(10-13)8(9)12/h4-5,13H,3H2,1-2H3,(H2,9,12)/b6-4+,10-7+
InChI key
MZAGXDHQGXUDDX-AGLLBGTNSA-N
Application
Cell-permeable NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 30 min.
Biochem/physiol Actions
Activates intracellular guanylyl cyclase.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% | description - |
| form powder | form - |
| assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(E)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexenamide ≥98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/404/859/0c6eb80d-2c3c-4bf1-98e8-1b319b597b12/640/0c6eb80d-2c3c-4bf1-98e8-1b319b597b12.png)