Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
20000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
304,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥15 units/mg solid
mol wt
168 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥15 units/mg solid | description lyophilized, powder, slightly beige, ≥50 U/mg | description ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥30.0 U/g |
| specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥50 U/mg | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥30.0 U/g |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid, powder | form ammonium sulfate suspension | form crystalline, crystals, powder or flakes |
| mol wt 168 kDa | mol wt Mr ~162000 | mol wt 168 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase from porcine liver
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?