Przejdź do
E3020
(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(Z)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexen-1-yl-nicotinamide
≥97%
Synonim(y):
NOR-4
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97%
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([N+]([O-])=O)/C(CC)=C/C(CNC(C1=CN=CC=C1)=O)=N/O
InChI
1S/C14H18N4O4/c1-3-11(10(2)18(21)22)7-13(17-20)9-16-14(19)12-5-4-6-15-8-12/h4-8,10,20H,3,9H2,1-2H3,(H,16,19)/b11-7+,17-13-
InChI key
KIWSYRHAAPLJFJ-DNZSEPECSA-N
Application
NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 60 min.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)