Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥90%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNCCN(CC)\[N+]([O-])=N\O
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-3-7-5-6-9(4-2)10(12)8-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3/b10-8-
InChI key
DPKCLDSTXVCYSN-NTMALXAHSA-N
General description
Application
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene has been used as nitric oxide (NO) donor to study its effects on the isolated trachea preparations from control and ovalbumin-sensitized guinea pigs in vitro. It has also been used as a NO-releasing substance to study its effects on the body contractions patterns of Tethya wilhelma.
Biochem/physiol Actions
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) liberates nitric oxide (NO) without the use of cofactors or enzymes and the formation of hazardous metabolites. A low dose of NOC12 protects astrocytes from reperfusion injury via a cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signal. Higher dosages of NOC12 aggravates reperfusion damage through a cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-independent mechanism.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?