This product has not been validated for cell-based experiments. However, literature indicates that it has been used successfully in cell-based experiments. For more information, please see references provided on the product web page. https://www.sigmaaldrich.com/en/product/sigma/e3520
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Nazwa produktu
Ebselen, cysteine modifier
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description cysteine modifier | description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥99.9% trace metals basis |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.9% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized solid | form powder | form solid |
| solubility chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow | solubility soluble (DMSO (5 mg/ml) or Ethanol) | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ebselen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, we recently ordered this product (Ebselen, Cat# E3520). I dissolved it in DMSO (5 mg/mL) and plan to use it in cell experiments. However, I just noticed that the purity is ≥98% (TLC). Would this be suitable for cell-based experiments.Thank you.