Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
solid
form
solid
SMILES string
[H]n1cnc2c(SCC)ncnc12
InChI
1S/C7H8N4S/c1-2-12-7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
XTJLAIOQORFEOI-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?