Przejdź do
E4642
(±)-Epinephrine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, adrenergic receptor agonist
Synonim(y):
(±)-Adrenalin, 4-(1-Hydroxy-2-[methylamino]ethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-346-0
MDL number:
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Epinephrine hydrochloride,
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
InChI key
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Epinephrine (adrenalin) is synthesized from norepinephrine (noradrenalin) by the action of the enzyme phenylethanolamine N-methyltransferase. Epinephrine comprises 5%-10% of the total catecholamines in the central nervous system. It is a mixed α/β-adrenergic receptor agonist and stimulates these receptors. Their site of synthesis is adrenal medulla and it travels through the vascular systems. Its breakdown occurs in the central nervous system (CNS), liver and kidney.
Application
(±)-Epinephrine hydrochloride has been used:
  • in the induction of renalase expression in Human renal proximal tubular epithelial cells
  • in the infusion studies to test its effect on heart rate and eye temperature measurements in bull
  • as a medium supplement for the stimulation of endothelial progenitor cells
Biochem/physiol Actions
Adrenergic receptor agonist.
Epinephrine improves systemic pressure during cardiopulmonary resuscitation and is used post cardiac arrest. The levels of epinephrine increases during trauma, sepsis and hypoglycemia resulting in increased cardiac rate and contractility. It is used in the treatment of acute anaphylaxis. Use of epinephrine hydrochloride enables dilation of pupil during intraocular lens (IOL) implantation surgery.
Other Notes
The ratio of +/- adrenaline is not determined.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3234E1431237000
description
-
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. est ce que l'epinephrine de degrade a 37C et est ce qu'il est reversible?
    1 answer
    1. The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. Can it be stored at -20C
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. In general, powder materials are not affected by freezer storage, however, this item has not been tested under these storage conditions.
      Helpful?
  3. Hi, Do you have the ratio/ amount of D- and L-adrenaline in this product?
    1 answer
    1. The ratio of +/- adrenaline is not determined.