Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
Nazwa produktu
Heparin-Binding EGF-Like Growth Factor human, HB-EGF, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
form
lyophilized powder
potency
≤3 ng/mL
quality
endotoxin tested
mol wt
9.5 kDa
packaging
pkg of 50 and 250 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
•Growth and signaling studies in EGF‑responsive cell lines
•Cellular proliferation and migration assays in in vitro model systems
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HB-EGF, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture | description EGF | description - | description - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| assay ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human | biological source mouse | biological source - | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?