The cross-reactivity of this product in mice is not determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 148,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 796,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł 2142,00 zł |
Informacje o tej pozycji
148,00 zł
Nazwa produktu
17α-Ethynylestradiol, ≥98%
biological source
synthetic
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
mp
182-183 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Afp(24177), Esr1(24890), Shbg(24775)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Ethynylestradiol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
17α-Ethynylestradiol 물질이 mouse에도 cross activity가 있나요?