Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5860,00 zł 4395,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-647-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722529
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Ethionine, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
269 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Superoxide dismutase activity as a measure of hepatic oxidative stress in cattle following ethionine administration.: This study evaluates the hepatic oxidative stress in cattle induced by ethionine administration by measuring superoxide dismutase activity. The findings suggest a significant oxidative response, highlighting the role of DL-Ethionine in studying liver oxidative mechanisms (Abd Ellah et al., 2009).
Biochem/physiol Actions
DL-Ethionine is a racemic mixture of the anti-methylation agent L-Ethionine and its enantiomer D-Ethionine. DL-Ethionine is used as a dietary supplement to accelerate cholangiocarcinogenesis in vivo. DL-Ethionine is used to induce oxidative stress in liver to study the levels and activities of anti-oxidative enzymes and compounds such as glutathione.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?