Przejdź do
E5411
Enniatin B
From Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC), antibiotic
Synonim(y):
N-Methylcyclo(L-Val-D-Hmb-N-methyl-L-Val-D-Hmb-N-methyl-L-Val-D-Hmb-);(3S,6R,9S,12R,15S,18R)-3,6,9,12,15,18-Hexaisopropyl-4,10,16-trimethyl-1,7,13-trioxa-4,10,16-triazacyclooctadecane-2,5,8,11,14,17-hexone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H57N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Enniatin B, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C
InChI
1S/C33H57N3O9/c1-16(2)22-31(40)43-26(20(9)10)29(38)35(14)24(18(5)6)33(42)45-27(21(11)12)30(39)36(15)23(17(3)4)32(41)44-25(19(7)8)28(37)34(22)13/h16-27H,1-15H3/t22-,23-,24-,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
MIZMDSVSLSIMSC-VYLWARHZSA-N
Biochem/physiol Actions
Enniatins are a group of cyclohexadepsipeptide mycotoxins produced by Gnomonia errabuda and several Fusaria species, with phytotoxic, antibiotic, and insecticidal activities. Enniatins function as ionophors by their incorporation into the cellular membrane to form dimeric structures that transport monovalent ions across the membrane (especially the mitochondrial membranes) affecting oxidative phosphorylation uncoupling. It has been demonstrated that enniatins have a cytotoxic effect on human cancer cells. Furthermore, incubation of H4IIE hepatoma cells with enniatins strongly diminished phosphorylation of the ERK (p44/p42). Enniatins B and B1 inhibit the multi-drug resistance transporter Pdr5p from Saccharomyces cerevisiae, indicating their beneficial potential in cases of drug resistant patients.
Enniatins are cyclohexadepsipeptide mycotoxins that have phytotoxic, antibiotic, and insecticidal activities and function as ionophors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E5286E5161E9661
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
description
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)