Przejdź do
E5641
11,12-Epoxy-(5Z,8Z,14Z)-eicosatrienoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥95%
Synonim(y):
(±)11,12-EpETrE, 11,12-EET
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95%
concentration
~100 μg/mL in ethanol
lipid type
omega FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\CC1OC1C\C=C\C\C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-9-12-15-18-19(23-18)16-13-10-7-6-8-11-14-17-20(21)22/h6,8-10,12-13,18-19H,2-5,7,11,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b8-6+,12-9+,13-10+
InChI key
DXOYQVHGIODESM-ATELOPIESA-N
Packaging
Packaged under argon
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)