Przejdź do
E5750
Ergocalciferol
40,000,000 USP units/g
Synonim(y):
Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058017
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-014-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1916682
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
specific activity
40,000,000 USP units/g
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
114-118 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Vitamin D2 or ergocalciferol is available through dietary supplements or plant sources. It is a provitamin, which is fat-soluble.
Application
Ergocalciferol has been used as a component of the diet for rats, to study its bioavailability from ultraviolet-irradiated D2-rich yeast. It has also been used as a standard for identification and quantification of vitamins, as part of a study to determine the nutritional composition of food fishes.
Biochem/physiol Actions
Ergocalciferol (vitamin D2) and 25-Hydroxycholecalciferol (vitamin D3) are the two forms of vitamin D, which are activated in vivo by hydroxylation. Vitamin D2 and D3 may be used in a wide range of studies to assess their effects on function such as immune function and calcium homeostasis.
Ergocalciferol is used for antirachitic treatment. Vitamin D has an active role in bone mineralization. Severe deficiency of this vitamin has been associated with osteomalacia and rickets.
Packaging
Sealed ampule.
Preparation Note
1 USP unit = 1 I.U.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP788E09000001239005
Ergocalciferol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP788
Ergocalciferol
Ergocalciferol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E0900000
Ergocalciferol
description
40,000,000 USP units/g
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ergocalciferol
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-14-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)