Przejdź do
E6375
Estriol 3-sulfate sodium salt
≥98% (TLC)
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-sulfate, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H23O6SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
contains
~30% methylglucamine as stabilizer
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H24O6S.Na.H/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(24-25(21,22)23)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(19)17(18)20;;/h3,5,8,13-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,21,22,23);;/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
NGMCHEUPKPRHNC-XZEIGEQDSA-N
Packaging
Package size based on steroid content
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001971BP752E1680000
Estriol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP752
Estriol
Estriol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E1680000
Estriol
description
≥98% (TLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)