Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
330,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M NaOH: 100 mg/mL
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
cation traces
C: 40.7-41.5%, N: 9.3-9.8%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a component of peptide dilution buffer for intracellular BH3 (Bcl-2 homology (BH) domain) profiling and validation
- as a medium component in the hepatic stellate cell (HSCs) culture
- as a component of homogenization buffer for protein extraction from eye tissues
- for stopping benzonase reaction in lysis buffer
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98% | description ≥98.0% (KT) | description purified grade, ≥98.5%, powder |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade purified grade |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98.5% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (KT) | assay ≥98.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line Redi-Dri™ | product line - | product line - |
| pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH - | pH - | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?