Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
Nazwa produktu
Pioglitazone hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Takeda
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI key
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARG(5468)
General description
Application
- to administer to mice model and treated the hepatoma cell line to study its effect on regulating insulin-degrading enzyme (IDE) in diet-induced obese (DIO) C57BL/6 mice
- in drug preparation to analyze its effects on shortening and calcium transport in ventricular myocytes from the Goto-Kakizaki (GK) type 2 diabetic rat
- to treat HepG2 cells with peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonists to examine its effect on TOMM40-, APOE- and APOC1-mRNA levels
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pioglitazone hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?