Przejdź do
E7138
Ethosuximide
T-type calcium channel antagonist
Synonim(y):
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
201-048-7
MDL number:
eCl@ss:
32150917
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethosuximide,
Quality Segment
solubility
ethanol: 100 mg/mL
SMILES string
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI key
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Ethosuximide has been used:
  • to confirm its effect on spike wave discharges (SWD) in rats
  • to examine its effects on spontaneous locomotion and anxiety-related thigmotaxis behaviours in zebrafish larvae of wild type
  • as a model drug for the treatment of epilepsy in vivo(4)
Biochem/physiol Actions
Ethosuximide is an anticonvulsant drug and an antagonist for T-type calcium channel. It is known to prevent spike wave discharges, characterized in absence seizures.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP146PHR14131264002
Ethosuximide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP146
Ethosuximide
Ethosuximide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1264002
Ethosuximide
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
ethanol: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethosuximide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)