Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł 364,65 zł |
Informacje o tej pozycji
364,65 zł
Cena katalogowa429,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
SMILES string
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... PGR(5241) | Gene Information human ... PGR(5241) | Gene Information human ... PGR(5241) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethynodiol diacetate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?