Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C192H292N50O58S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4389.00
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Edn1(24323)
General description
Big endothelin-1 is a 39 amino acid peptide, which is synthesized and secreted by vascular smooth muscle and endothelium cells. It is produced as an inactive enzyme, and is cleaved and activated by serine and aspartic proteases and metalloproteinases. Activated form is called ET-1, which is a potent vasoconstrictor. ET-1 is also produced by the action of endothelin converting enzyme (ECE) on big-ET-1. In guinea pigs, big-ET-1 causes the release of prostanoids and thromboxanes.
Application
Biochem/physiol Actions
Precursor of Endothelin-1; vasoconstrictor activity appears to be due to its conversion to endothelin 1 by endothelin converting enzyme in the tissue.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| Gene Information rat ... Edn1(24323) | Gene Information - | Gene Information - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Val22]-Endothelin 1 Big 16-38 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/383/844/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e/640/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e.jpg)