Przejdź do
E7781
Erastin
≥98% (HPLC), powder, ferroptosis inducer
Synonim(y):
2-[1-[4-[2-(4-Chlorophenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]ethyl]-3-(2-ethoxyphenyl)-4(3H)-Quinazolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31ClN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.04
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
34057090
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Erastin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccccc1N2C(=O)c3ccccc3N=C2C(C)N4CCN(CC4)C(=O)COc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
InChI key
BKQFRNYHFIQEKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... hRas(3265)
mouse ... hRas(15461)
rat ... hRas(293621)
General description
Erastin is a cell-permeable piperazinyl-quinazolinone. It interacts with antiporter system Xc-.
Application
Erastin has been used:
  • as a positive control for inducing ferroptosis in hepatic stellate cell (HSC)
  • to induce ferroptosis and in transferrin internalization assay of human fibrosarcoma HT1080 cells
  • to induce ferroptosis of muscle-derived cell lines
Biochem/physiol Actions
Erastin is an antitumor agent selective for tumor cells bearing oncogenic RAS (i.e. HRAS, KRAS). Erastin produces ferroptosis, a non-apoptotic tumor cell death, by altering mitochondrial voltage-dependent anion channel (VDAC) gating allowing cations to enter mitochondria and leading to release of oxidative species causing oxidative cell death.
Erastin is an antitumor agent selective for tumor cells bearing oncogenic RAS.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329600SML1406
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable piperazinyl-quinazolinone compound that exhibits oncogene-selective lethality.
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erastin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)