Przejdź do
SML1406
Brassinazole
≥98% (HPLC), powder, brassinosteroid biosynthesis inhibitor
Synonim(y):
β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-methyl-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (αR,βS)-rel-β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-methyl-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
2898,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.81
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brassinazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C[C@@H](N2N=CN=C2)[C@@](C)(O)C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-18(23,15-5-3-2-4-6-15)17(22-13-20-12-21-22)11-14-7-9-16(19)10-8-14/h2-10,12-13,17,23H,11H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI key
YULDTPKHZNKFEY-MSOLQXFVSA-N
Application
Brassinazole has been used in phenotype analyses to detect morphological changes in G-protein β subunit agb1 mutants.
Biochem/physiol Actions
Brassinazole is an inhibitor of the biosynthesis of brassinosteroids, steroid hormones essential for plant growth and development.
Brassinazole is an inhibitor of the biosynthesis of brassinosteroids, steroid hormones essential for plant growth and development. It has been used to study brassinosteroids function.
Brassinazole induces dwarfism and morphological changes in Arabidopsis, which results in similarity with brassinosteroid deficient mutants. These changes were neutralized by brassinolide treatment, indicating that brassinazole leads to brassinolide deficiency in Arabidopsis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1635GF75183611GF64417495
Brass wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, temper hard, length 500 m
GF75183611
Brass
Brass wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 250 m, temper hard
GF64417495
Brass
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, temper hard, length 500 m
description
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 250 m, temper hard
form
powder
form
powder
form
wire
form
wire
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the function, applicable concentration, and preparation method for this product?
    1 answer
    1. Brassinazole is a selective triazole-type brassinosteroid (BR) biosynthesis inhibitor used for regulating plant growth and development. The working concentration of the product would have to be determined by the end user, and the minimum purity specification is 97.5%. The compound is soluble in DMSO at 5mg/mL. For more information on the topic, it may be helpful to review the relevant publications.
      Helpful?
  2. What is the function, applicable concentration, and preparation method for this product?
    1 answer
    1. Brassinazole is a selective triazole-type brassinosteroid (BR) biosynthesis inhibitor. Brassinazole is used for regulating plant growth and development. It may be helpful to review the following publications below to obtain more information on the topic: https://www.sigmaaldrich.com/search/sml1406focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=sml1406&type=citation_search The working concentration of the product would have to be determined by the end user. The minimum purity specification is 97.5%. The compound is soluble in DMSO at 5mg/mL.