Przejdź do
E7879
β-Estradiol 17-acetate
≥99%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2625732
Assay:
≥99%
Form:
powder
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
QAHOQNJVHDHYRN-SLHNCBLASA-N
Application
β-Estradiol 17-acetate has been used in body burden analyses, to study the effect of triclosan on an estuarine fish.
Biochem/physiol Actions
β-Estradiol is a steroid hormone involved in a number of organ functions. It is significantly associated with brain functions including neuroprotection, neurogenesis and synaptic plasticity. β-Estradiol maintains bone homeostasis, and hence is preferred for osteoporosis therapy. 17-β-Estradiol is the most active estrogen generated in our body. During postmenopausal, 17-β-estradiol inhibits oxidative modification in low density lipoprotein. This indicates that estrogen replacement therapy might be useful in treating cardiovascular disease.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E8004K1001E8750
description
≥99%
description
-
description
-
description
powder, ≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)