Przejdź do
E7881
Emodin
from Frangula bark, ≥90% (HPLC), casein Kinase 2 (CK2) inhibitor
Synonim(y):
1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Tri­hydroxy-6-methyl­anthra­quinone, 6-Methyl-1,3,8-tri­hydroxy­anthra­quinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-258-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1888141
Assay:
≥90% (HPLC)
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Emodin, from Frangula bark, ≥90% (HPLC)
biological source
Frangula bark
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, aqueous base: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChI key
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Emodin is an anthraquinone derivative, extracted from rhubarb (Rheum palmatum). It has antibacterial, anti-neoplastic, anti-inflammatory and anti-angiogenesis properties. Emodin exhibits cytotoxic effects, apoptosis and stimulates the expression of hypoxia-inducible factor 1α, glutathione S-transferase P and N-acetyltransferase. It prevents the growth of prostate cancer cells. Emodin is used to treat constipation and hemorrhoid. It displays immunosuppressive and anti-diabetic effects.
Application
Emodin has been used:
  • to investigate its regulatory mechanisms on lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory injury in myocarditis
  • as a reference standard for the development and validation of high performance liquid chromatography (HPLC)-photodiode array (PDA) assay method
  • to inhibit Tau aggregation
  • for direct binding assay
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of NF-κB activation and adhesion molecule expression. Casein Kinase 2 (CK2) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89191123505930269
Emodin phyproof® Reference Substance
PHL89191
Emodin
Emodin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235059
Emodin
Emodin analytical standard
Supelco
30269
Emodin
description
from Frangula bark, ≥90% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, aqueous base: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2B(1460), ELA2(1991), NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
Frangula bark
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emodin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this a food grade supplement quality product?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and not suitable for human or veterinary use. Currently, a food grade product is not available.