Przejdź do
E8375
Eserine
Synonim(y):
Physostigmine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.35
EC Number:
200-332-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
91230
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)NC)ccc3N2C
InChI
1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
InChI key
PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier and forms a carbamylated enzyme complex with acetyl cholinesterase that degrades slowly.
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) and Acetylcholine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)