Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.25-1.0 mg
mol wt
~8.2 kDa
packaging
pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCL26(10344)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description - | description purified antibody (DEAE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable |
| biological source human | biological source - | biological source rabbit |
| assay >97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form - | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?