Przejdź do
E8515
β-Estradiol 3-benzoate
≥97%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-estrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
1666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-043-7
Beilstein/REAXYS Number:
3107526
MDL number:
Assay:
≥97%
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
mp
191-198 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI key
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Application
β-Estradiol 3-benzoate has been used:to mimic estradiol in rat during the oestrous cycle in rats. It has also been used along with progesterone for the induction of sexual receptivity in female rat.
Used in a study of general steroid metabolism and clearing, as groundwork for anabolic steroid screening in athletes.
Biochem/physiol Actions
β-Estradiol 3-benzoate is a synthetic estrogen. It favors breast cancer progression. It is an endocrine disrupting chemicals. It interacts with endocrine system and cause harmful effect on reproduction in animals and humans. It binds to estrogen receptors and favors tumor metastatis in breast, prostate and bone cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1600000BP3961251000
description
≥97%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
191-198 °C (lit.)
mp
191-198 °C (lit.)
mp
191-198 °C (lit.)
mp
191-198 °C (lit.)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. If dissolved in corn oil, how is the stability? What is the recommended storage temperature and duration?
    1 answer
    1. The stability of this product in corn oil has not been investigated. However, various external sources indicate that Estradiol benzoate may be stored in aliquots at -80°C for 2 years and -20°C for 1 year when prepared at 2.5 mg/mL or greater in a mixture of 1 part DMSO and 9 parts corn oil.
      Helpful?
  2. How should stock solutions for the product β-Estradiol 3-benzoate (E8515) be stored?
    1 answer
    1. Once the solution is prepared, it should be stored in separate packages to prevent product failure due to repeated freezing and thawing. The recommended storage period for the stock solution is as follows: when stored at -80°C, it should be used within 6 months; when stored at -20°C, it should be used within 1 month. To enhance solubility, the tube can be heated to 37°C and then agitated in an ultrasonic bath for a period of time.