Przejdź do
E9251
Ecteola Cellulose
coarse
Synonim(y):
Epichlorohydrin triethanolamine–cellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
607,75 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
607,75 zł
Cena katalogowa715,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
particle size
, coarse
capacity
~0.3 meq/g
Application
Ecteola cellulose is used in affinity chromatography, protein chromatography and heparin applications. Ecteola cellulose has been used in studies to develop methods for evaluating sugar concentrations and to detect inhibition of clot strength in blood samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43026914865F2878
description
coarse
description
technical grade
description
technical, ~65% in ethanol
description
Type 70
particle size
, coarse
particle size
-
particle size
-
particle size
-
capacity
~0.3 meq/g
capacity
-
capacity
-
capacity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I'd like to know the rough size of the Ecteola Cellulose particles. i.e., how many micrometer.
    1 answer
    1. The particle size range of this material is 100-300 microns.