Przejdź do
E9406
Epirubicin hydrochloride
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
4′-Epidoxorubicin hydrochloride, Epidoxorubicin hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
847,45 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29NO11 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.98
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
260-145-2
MDL number:
847,45 zł
Cena katalogowa997,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
red to deep red
solubility
H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
Application
Epirubicin is used to inhibit topoisomerase II and DNA helicase activity. Epirubicin is used to study metastatic breast cancerand cardiac toxicity.
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable anthracycline antitumor antibiotic. Antineoplastic. A stereoisomer of doxorubicin that exhibits reduced cardiotoxicity. Its antitumor actions are mediated by targeting topoisomerase II.
Epirubicin is antimitotic and cytotoxic. It inhibits nucleic acid and protein synthesis. Epirubicin may do so by forming complexes with DNA and intercalation between base pairs, by inhibiting topoisomerase II activity by stabilizing the DNA-topoisomerase II complex, and by preventing the religation portion of the ligation-religation reaction that topoisomerase II catalyzes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E0550000BP992I1656
description
≥90% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
solid
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Epirubicin hydrochloride
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)