Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 130,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 660,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
130,00 zł
Nazwa produktu
Estrone, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
258-260 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), HSD17B1(3292), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
General description
Application
- as medium supplement for hormone based degranulation studies of natural killer cells
- as an endocrine disrupting compound for screening bacterial biosensor in toxic water.
- as medium component for monitoring fatty acid synthase (FASN) activity in breast adenocarcinoma cell lines
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form crystalline | form - | form - |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility dioxane: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estrone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?